Learn More
CaMKII-IN-1, MedChemExpress
Código de producto. 16499967
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16499967 5 mg 5 miligramos
16477488 10 mg 10 miligramos
16417456 100 mg 100 miligramos
16413517 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16499967 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY18271
MedChemExpress CaMKII-IN-1 is a potent and highly selective CaMKII inhibitor with IC50 of 63 nM; significantly high selectivity against CaMKIV, MLCK, p38a, Akt1, and PKC.
CaMKII-IN-1 is a potent and highly selective CaMKII inhibitor with IC50 of 63 nM
Especificaciones
Nombre del producto químico o material CaMKII-IN-1
CAS 1208123-85-6
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C29H30ClN5O2S
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 54 mg/mL (98.52 mM)
SMILES O=S(C1=CC=CC(Cl)=C1C)(NC2=C(CN(CC3=CC=CC=C3)CC4)C4=NC(NCCC5=CC=CC=C5)=N2)=O
Peso molecular (g/mol) 548.1
Formula Weight (peso de la fórmula) 548.1
Porcentaje de pureza 99.74%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation