Learn More
Cloruro de camfetamina, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Camfetamine Hydrochloride (N-Methyl-3-phenylnorbornan-2-amine Hydrochloride) |
| Cantidad | 1 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H19N.ClH/c1-15-14-12-8-7-11(9-12)13(14)10-5-3-2-4-6-10;/h2-6,11-15H,7-9H2,1H3;1H |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 237.1284 |