Learn More
Clorhidrato de camfetamina (clorhidrato de N-metil-3-fenilnorbornan-2-amina), Mikromol™
Código de producto. 30052299
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30052299 25 mg 25 miligramos
18051500 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30052299 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0995.010025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Clorhidrato de camfetamina (clorhidrato de N-metil-3-fenilnorbornan-2-amina)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Camfetamine Hydrochloride (N-Methyl-3-phenylnorbornan-2-amine Hydrochloride)
CAS 39628-11-0
Nombres de analitos o componentes Camfetamine Hydrochloride (N-Methyl-3-phenylnorbornan-2-amine Hydrochloride)
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C14 H19 N . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Camfetamine Hydrochloride, N-Methyl-3-phenylnorbornan-2-amine Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C14H19N.ClH/c1-15-14-12-8-7-11(9-12)13(14)10-5-3-2-4-6-10;/h2-6,11-15H,7-9H2,1H3;1H
SMILES Cl.CNC1C2CCC(C2)C1c3ccccc3
Nombre IUPAC N-metil-2-fenilbiciclo[2.2.1]heptan-3-amina;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 237.77
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 237.1284 g/mol