Learn More
Clorhidrato de camfetamina (clorhidrato de N-metil-3-fenilnorbornan-2-amina), LoGiCal
Código de producto. 30459577
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30459577 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30459577 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0995.01
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Camfetamine Hydrochloride (N-Methyl-3-phenylnorbornan-2-amine Hydrochloride)
CAS 39628-11-0
Nombres de analitos o componentes Camfetamine Hydrochloride (N-Methyl-3-phenylnorbornan-2-amine Hydrochloride)
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C14 H19 N . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Camfetamine Hydrochloride, N-Methyl-3-phenylnorbornan-2-amine Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C14H19N.ClH/c1-15-14-12-8-7-11(9-12)13(14)10-5-3-2-4-6-10;/h2-6,11-15H,7-9H2,1H3;1H
Tipo de solución Neat
SMILES Cl.CNC1C2CCC(C2)C1c3ccccc3
Nombre IUPAC N-metil-2-fenilbiciclo[2.2.1]heptan-3-amina;clorhidrato
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 237.77
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 237.1284 g/mol