Learn More
Cambinol, MedChemExpress
Código de producto. 16473138
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16473138 10 mg 10 miligramos
16419696 50 mg 50 miligramos
16415877 5 mg 5 miligramos
16404436 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16473138 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY100732
MedChemExpress Cambinol is a SIRT1 and SIRT2 inhibitor with IC50 values of 56 μM and 59 μM, respectively. Cambinol is a potent brain penetrant neutral sphingomyelinase (N-SMase) inhibitor (exosome inhibitor).
Cambinol is a SIRT1 and SIRT2 inhibitor with IC50 values of 56 μM and 59 μM, respectively. Cambinol is a potent brain penetrant neutral sphingomyelinase (N-SMase) inhibitor (exosome inhibitor).
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cambinol
CAS 14513-15-6
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H16N2O2S
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (138.72 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C(CC1=C2C=CC=CC2=CC=C1O)=C(C3=CC=CC=C3)N4)NC4=S
Peso molecular (g/mol) 360.43
Formula Weight (peso de la fórmula) 360.43
Porcentaje de pureza 98.71%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death