Learn More
Cambendazol (>90%), TRC
Código de producto. 30135965
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135965 500 mg 500 miligramos
17964625 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30135965 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC149500500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 26097-80-3
Fórmula molecular C14 H14 N4 O2 S
Peso molecular (g/mol) 302.35
Sinónimo 5-Benzimidazolecarbamic acid, 2-(4-thiazolyl)-, isopropyl ester (8CI), Carbamic acid, [2-(4-thiazolyl)-1H-benzimidazol-5-yl]-, 1-methylethyl ester (9CI), 2-(4-Thiazolyl)-5-isopropoxycarbonylaminobenzimidazole, Bonlam, Cambendazole, Cambenzole, Isopropyl 2-(4-thiazolyl)-5-benzimidazolecarbamate, MK 905, NSC 377071, Novazole, Noviben
Nombre IUPAC Propan-2-il N-[2-(1,3-tiazol-4-il)-3H-benzimidazol-5-il]carbamato
SMILES CC(C)OC(=O)Nc1ccc2nc([nH]c2c1)c3cscn3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cambendazol
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H14N4O2S/c1-8(2)20-14(19)16-9-3-4-10-11(5-9)18-13(17-10)12-6-21-7-15-12/h3-8H,1-2H3,(H,16,19)(H,17,18)
Formula Weight (peso de la fórmula) 302.0837