Learn More
Cambendazol 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30318300
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30318300 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30318300 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA10937000AL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cambendazol
CAS 26097-80-3
Nombres de analitos o componentes Cambendazol
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C14 H14 N4 O2 S
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Fórmula InChI InChI=1S/C14H14N4O2S/c1-8(2)20-14(19)16-9-3-4-10-11(5-9)18-13(17-10)12-6-21-7-15-12/h3-8H,1-2H3,(H,16,19)(H,17,18)
SMILES CC(C)OC(=O)Nc1ccc2nc([nH]c2c1)c3cscn3
Nombre IUPAC N-[2-(1,3-tiazol-4-il)-3H-benzimidazol-5-il]carbamato de propan-2-ilo
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 302.35
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 302.0837 g/mol