Descripción
Asegúrese de que dispone de la información necesaria para iniciar rápidamente el análisis y aprobar las auditorías pertinentes:
- Materiales de referencia inorgánicos y orgánicos de alta calidad producidos de acuerdo con la norma ISO 9001
- Certificado de análisis (CoA) en cada entrega con la fecha de caducidad y los resultados analíticos específicos del lote
- Asistencia técnica gratuita por parte de expertos
Especificaciones
Especificaciones
| Envase | Frasco de vidrio |
| CAS | 26097-80-3 |
| Forma física | Polvo |
| Fórmula molecular | C14H14N4O2S |
| Número MDL | MFCD00864552 |
| Beilstein | 563292 |
| Industry Type | ANTIHELMÍNTICOS Y FLUKICIDAS |
| Peso molecular (g/mol) | 302.35 |
| Cantidad | 10 mg |
| Grado | Estándar analítico |