Learn More
Fistreem International™ Calipso Ultrapure Agua quieta
Código de producto. 13166020
Cambiar vista
Click to view available options
Intervalo del caudal de salida:
2 L/h
4 L/h
Tensión:
220 V
240 V
Vataje:
1,8 kW
3,0 kW
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Intervalo del caudal de salida Tensión Vataje Tamaño de la unidad
13166020 4 L/h 240 V 3,0 kW cada uno
13126020 2 L/h 240 V 1,8 kW cada uno
13136020 2 L/h 220 V 1,8 kW cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 13166020 Proveedor Fistreem International™ N.º de proveedor WCA004.MH1.7
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3345.00€
    3242.99€ / paquete de 1
    Ahorro 102.01€
    3% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 28-01-2027
Proporciona muchas de las características probadas del destilador Cyclon de alto rendimiento a un precio económico. Fistreem International™ Calipso Ultrapure El destilador de agua está disponible con salidas de 2 L/h o 4 L/h y se puede montar en una mesa o en la pared.
Los destiladores de agua Calypso combinan muchas de las características probadas de la gama de destiladores Cyclon de mayor especificación con un concepto de diseño económico. Disponibles con caudales de 2 L/h y 4 L/h, ambas unidades producen agua libre de pirógenos de la más alta calidad lograda mediante una exclusiva trampa de vapor de efecto ciclónico. Una cubierta de acrílico transparente protege el material de vidrio y permite su inspección. El calentamiento se realiza mediante elementos revestidos de sílice. Los alambiques se suministran listos para conectarlos a una toma de corriente principal pero, cuando se prefiera, se pueden conectar a una alimentación de agua pretratada (se requiere una válvula solenoide de alimentación opcional). En el modo pretratado, el agua purificada se alimenta directamente a la caldera y el agua del grifo se utiliza únicamente para fines de refrigeración. El alambique se suministra con un sensor de nivel de depósito de polietileno, que proporciona un apagado automático tanto de la energía como del agua de entrada cuando el nivel del depósito está lleno. El alambique se reinicia automáticamente cada vez que baja el nivel del depósito. El funcionamiento nocturno se puede realizar de forma segura y fiable, proporcionando una reserva de agua recién producida al comienzo del día. Para una fácil limpieza, el alambique está equipado con una válvula de drenaje de caldera. La solución de limpieza se introduce en la caldera a través del dispositivo de nivel constante. No es necesario desmontarlo. Un corte de alta temperatura protege los calentadores en caso de falla del agua. Un controlador de flujo automático regula la tasa de consumo de agua y permite que la unidad se utilice en un amplio rango de presión de agua del grifo. Los alambiques pueden montarse en la mesa o en la pared y se suministran con todas las mangueras de conexión y soportes de pared necesarios. Los alambiques Calypso se ofrecen con un tanque de depósito correspondiente opcional. Los controles automáticos permiten mantener hasta 30L de agua destilada. El depósito tiene un grifo de flujo rápido, un filtro de aire y un tubo de observación y puede montarse en un banco o en la pared.
Especificaciones
Intervalo del caudal de salida 4 L/h
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 790 x 260 x 325 mm
Tensión 240 V
Vataje 3,0 kW
Inlet Pressure 70 a 560 kPa 10 a 80 lbf.in-²