Learn More
Calicosina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Calycosin |
| CAS | 20575-57-9 |
| Fórmula molecular | C16 H12 O5 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | 7-Hydroxy-3-(3-hydroxy-4-methoxyphenyl)-4H-chromen-4-one, 4H-1-Benzopyran-4-one, 7-hydroxy-3-(3-hydroxy-4-methoxyphenyl)-, Isoflavone, 3',7-dihydroxy-4'-methoxy- (8CI), 3',7-Dihydroxy-4'-methoxyisoflavone, 3'-Hydroxyformononetin, 7,3'-Dihydroxy-4'-methoxyisoflavone, 7-Hydroxy-3-(3-hydroxy-4-methoxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one, Calycosin, Cyclosin, Cyclosin (isoflavone) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H12O5/c1-20-14-5-2-9(6-13(14)18)12-8-21-15-7-10(17)3-4-11(15)16(12)19/h2-8,17-18H,1H3 |
| SMILES | COc1ccc(cc1O)C2=COc3cc(O)ccc3C2=O |
| Nombre IUPAC | 7-hidroxi-3-(3-hidroxi-4-metoxifenil)cromen-4-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 284.26 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 284.0685 |