Learn More
Calycosin, MedChemExpress
Código de producto. 16474847
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16474847 50 mg 50 miligramos
16449008 10 mg 10 miligramos
16441428 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16474847 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN0519
MedChemExpress Calycosin (Cyclosin) is a natural active compound with anti-oxidative and anti-inflammation activity.
Calycosin (Cyclosin) is a natural active compound with anti-oxidative and anti-inflammation activity.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Calycosin
CAS 20575-57-9
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C16H12O5
Cantidad 50 mg
Sinónimo Cyclosin
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (351.79 mM)
SMILES O=C1C(C2=CC=C(OC)C(O)=C2)=COC3=CC(O)=CC=C13
Peso molecular (g/mol) 284.26
Formula Weight (peso de la fórmula) 284.26
Porcentaje de pureza 99.8%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease