Learn More
Calycosin-7-O-β-D-glucoside, MedChemExpress
Descripción
Calycosin-7-O-β-D-glucoside is an isoflavone isolated from Astragali Radix. Calycosin-7-O-β-D-glucoside has variety of biological activities, such as neuroprotective, cardioprotection, anti-inflammation, and antioxidative stress effects.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Calycosin-7-O-β-D-glucoside |
| CAS | 20633-67-4 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C22H22O10 |
| Cantidad | 50 mg |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 100 mg/mL (224.01 mM) |
| SMILES | O=C1C2=CC=C(O[C@@H]([C@@H]([C@@H](O)[C@@H]3O)O)O[C@@H]3CO)C=C2OC=C1C4=CC(O)=C(OC)C=C4 |
| Peso molecular (g/mol) | 446.4 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 446.4 |
| Mostrar más |