Learn More
Calicanthin, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Calycanthine |
| CAS | 595-05-1 |
| Fórmula molecular | C22H26N4 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | (4bS,5R,10bS,11R)-5,6,11,12-Tetrahydro-13,18-dimethyl-5,10b:11,4b-Bis(iminoethano)dibenzo[c,h][2,6]naphthyridine, (+)-Calycanthine, 5,6,11,12-tetrahydro-13,18-dimethyl-, [4bS-(4bα,5α,10bα,11α)]-5,10b:11,4b-Bis(iminoethano)dibenzo[c,h][2,6]naphthyridine, NSC 99016, [4bS-(4bα,5α,10bα,11α)]-5,6,11,12-Tetrahydro-13,18-dimethyl-5,10b:11,4b-bis(iminoethano)dibenzo[c,h][2,6]naphthyridine, d-Calycanthine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H26N4/c1-25-13-11-22-16-8-4-5-9-17(16)23-19(25)21(22)12-14-26(2)20(22)24-18-10-6-3-7-15(18)21/h3-10,19-20,23-24H,11-14H2,1-2H3/t19-,20-,21-,22-/m1/s1 |
| SMILES | CN1CC[C@@]23[C@@H]4Nc5ccccc5[C@]2(CCN4C)[C@@H]1Nc6ccccc36 |
| Nombre IUPAC | (1S,2R,10S,11R)-21,24-dimetil-3,12,21,24-tetrazahexaciclo[9.7.3.32,10.01,10.04,9.013,18]tetracosa-4,6,8,13,15,17-hexaeno |
| Peso molecular (g/mol) | 346.48 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 346.2157 |