Learn More
Calreticulin (CALR) Monoclonal Antibody (OTI13E4), OriGene
Código de producto. 17508004
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
30 μL
Tamaño de la unidad:
30 microlitros
17508004 30 μL 30 microlitros
1 options
Código de producto. 17508004 Proveedor Origene Technologies N.º de proveedor TA813228S
Mouse Monoclonal Antibody
Calreticulin (CALR) Monoclonal antibody specifically detects Calreticulin (CALR) in Human samples. It is validated for Western Blot
Especificaciones
Antígeno Calreticulin (CALR)
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI13E4
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica NFKB1
N.º de referencia del gen P19838
Alias de gen Autoantigen RO; CABP3; CALBP; calcium-binding protein 3; CALR; calrectulin; calregulin; Calreticulin; calreticulin precursor; cC1qR; CRP55; CRT; CRTC; Endoplasmic reticulum resident protein 60; epididymis secretory sperm binding protein Li 99n; ERp60; FLJ26680; grp60; HACBP; HEL-S-99n; I79_008346; RO; Ro/SS-A Antigen; Sicca syndrome antigen A (autoantigen Ro; calreticulin); SSA
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombinant protein of human NFKB1 (NP_003989) produced in HEK293T cell.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4790
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Formulario Liquid
Isotype IgG1