Learn More
CalPlus™ (marca de cloruro de calcio dihidrato), multicompendial, Farmacopea Estadounidense, J.T. Baker™
Código de producto. 15579400 Tienda J.T.Baker Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de vidrio de boca ancha recubierto de PVC
Frasco de vidrio ámbar de boca ancha
Tamaño de la unidad:
2.50 Kg
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15579400 500 g Frasco de vidrio ámbar de boca ancha 500 g
15537904 2.5 kg Frasco de vidrio de boca ancha recubierto de PVC 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15579400 Proveedor Avantor J.T.Baker N.º de proveedor 133601
Adecuado para su uso en hemodiálisis
CAS 10035-04-8
Fórmula molecular CaCl2·2H2O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material CalPlus™ (Brand of Calcium Chloride Dihydrate)
Cantidad 500 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 147.01
Grado Multicomponente/USP
Envase Frasco de vidrio ámbar de boca ancha
Gravedad específica 1L = 0.84kg
compliance-icons
Nombre del producto
  • Calcium Chloride Dihydrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Calcium Chloride Dihydrate