Learn More
Calpeptin, MedChemExpress
Código de producto. 16499506
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
200 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16499506 50 mg 50 miligramos
16460906 200 mg 200 miligramos
16455597 5 mg 5 miligramos
16454266 100 mg 100 miligramos
16432858 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16499506 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY100223
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
MedChemExpress Calpeptin is a potent, cell penetrating calpain inhibitor, with an ID50 of 40 nM for Calpain I in human platelets. Calpeptin is also an inhibitor of cathepsin K.
Calpeptin is a potent, cell penetrating calpain inhibitor, with an ID50 of 40 nM for Calpain I in human platelets. Calpeptin is also an inhibitor of cathepsin K.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Calpeptin
Forma física Solid
CAS 117591-20-5
Color Blanco
Cantidad 50 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H30N2O4
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (275.89 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(OCC1=CC=CC=C1)N[C@H](C(N[C@H](C=O)CCCC)=O)CC(C)C
Peso molecular (g/mol) 362.46
Formula Weight (peso de la fórmula) 362.46
Porcentaje de pureza 98.0%