Learn More
Thermo Scientific Chemicals Inhibidor XI de la calpaína
Código de producto. 15417179
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15417179 1 mg 1 miligramo
15407179 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15417179 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor J65991.M^
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Añadir a la cesta
A cell-permeable dipeptidyl --ketoamide that acts as a potent, highly selective, reversible, and active site inhibitor of calpain-1 and -2
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 145731-49-3
Fórmula molecular C26H40N4O6
Sinónimo Z-Leu-α-ácido aminobutírico-CONH(CH2)3-morfolina; Z-L-Abu-CONH(CH2)3-morfolina
Especificaciones
Cantidad 1 mg
Descripción Blanco apagado
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Para utilizar con (aplicación) Un compuesto de dipeptidil →-cetoamida permeable a las células que actúa como un inhibidor potente, altamente selectivo, reversible y activo del sitio de la calpaína -1 y -2.
Formula Weight (peso de la fórmula) 504,60
Sensibilidad Sensible a la luz
Formulario Sólido