Learn More
Thermo Scientific Chemicals Inhibidor de calpaína III, ≥95 %
Código de producto. 15415219
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15415219 25mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 15415219 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor J62919.MB
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Inhibe la proteólisis de la calpaína
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 25mg
Descripción Blanco
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Para utilizar con (aplicación) Inhibe la proteólisis de la calpaína
ensayo ≥95 %
CAS 88191-84-8
Fórmula molecular C19H35N3O4S
Formula Weight (peso de la fórmula) 401,60g/mol
Sinónimo MDL; Z-Val-Phe-CHO
Solubilidad Soluble en DMSO a 25mg/ml
Tipo de producto Reactivo de transducción de la señal
Formulario Polvo