Learn More
Calpain Inhibitor I, 96%, ACROS Organics™
Código de producto. 10674272 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10674272 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 10674272 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 328150100
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Pureza ≥95%
ensayo 96%
CAS 110044-82-1
Color White
Formato Polvo
Peso molecular 383.533
Tipo de producto Calpain Inhibitor I