Learn More
Calmidazolium chloride, MedChemExpress
Código de producto. 16453828
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16453828 10 mg 10 miligramos
16416557 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16453828 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY103319
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
MedChemExpress Calmidazolium chloride (R 24571) is a calmodulin (CaMK) antagonist, antagonizing CaM-dependent phosphodiesterase and calmodulin-induced activation of erythrocyte Ca2+-transporting ATPase with IC50s of 0.15 and 0.35 μM, respectively. Also in anti-cancer research. Calmidazolium binds to CaMK with a Kd of 3 nM.
Calmidazolium chloride (R 24571) is a calmodulin (CaMK) antagonist, antagonizing CaM-dependent phosphodiesterase and calmodulin-induced activation of erythrocyte Ca2+-transporting ATPase with IC50s of 0.15 and 0.35 μM, respectively. Also in anti-cancer research. Calmidazolium binds to CaMK with a Kd of 3 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Calmidazolium chloride
CAS 57265-65-3
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C31H23Cl7N2O
Cantidad 10 mg
Sinónimo R 24571
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (145.41 mM; Need ultrasonic)
SMILES ClC1=CC=C(COC(C2=CC=C(Cl)C=C2Cl)CN3C=C[N+](C(C4=CC=C(Cl)C=C4)C5=CC=C(Cl)C=C5)=C3)C(Cl)=C1.[Cl-]
Peso molecular (g/mol) 687.7
Formula Weight (peso de la fórmula) 687.7
Porcentaje de pureza 98.93%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease