Learn More
R&D Systems™ Calmidazolium chloride
Código de producto. 18054302
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18054302 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 18054302 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor 2561/10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    248.40€
    223.65€ / 10 miligramos
    Ahorro 24.75€
    9% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Calmodulin antagonist
Calmodulin antagonist. Inhibits calmodulin-dependent phosphodiesterase and Ca2+-transporting ATPase with IC50 values of 0.15 and 0.35 μM respectively. Also causes elevation of intracellular calcium in HL-60 cells, independent of calmodulin inhibition.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Calmidazolium chloride
CAS 57265-65-3
Cantidad 10 mg
Línea de productos Tocris
Fórmula molecular C31H23Cl7N2O
Formula Weight (peso de la fórmula) 687.7
Pureza >98%
Peso molecular 687.688