Learn More
Thermo Scientific Chemicals Calmagita, indicador de grado, pura
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Calmagite |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Extinción específica | 300 min. (610nm, in buffer) |
| Idoneidad | suitable for determination of calcium and magnesium |
| Índice Merck | 15, 1720 |
| Color | Negro |
| Cantidad | 25 g |
| Forma física | Polvo cristalino |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 358.38 |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Calmagite
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.