Learn More
MedChemExpress Calmagite
Código de producto. 16418906
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16418906 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16418906 Proveedor MedChemExpress N.º de proveedor HYD0801
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
MedChemExpress Calmagite is a complexometric indicator which can be used to detect calcium and magnesium in various samples.
Especificaciones
Contenido y almacenamiento 4°C, protect from light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (protect from light)
Tipo de producto Dye Reagents
Cantidad 100 mg
Condiciones de envío Room temperature
Solubilidad DMSO : 33.33 mg/mL (93.00 mM; Need ultrasonic) ∣ H2O : 7.14 mg/mL (19.92 mM; Need ultrasonic)
Objetivo HBV
Peso molecular 358.37 g/mol
CAS 3147-14-6