Learn More
Calix[8]areno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11490237
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11490237 1 g 1 g
11400247 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11490237 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21666.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 82452-93-5 | C56H48O8 | 848.992 g/mol
It is used in the study on the chromatographic behavior of water-soluble vitamins on p-tert-butyl-calix [8] arene-bonded silica gel stationary phase by HPLC.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza en el estudio del comportamiento cromatográfico de vitaminas solubles en agua en fase estacionaria de gel de sílice unido con p-terc-butil-calix[8]areno por HPLC.
Solubilidad
Escasamente soluble en agua (5,8 × 10−6 g/l) (25 °C).
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 82452-93-5
Fórmula molecular C56H48O8
Peso molecular (g/mol) 848.992
Número MDL MFCD00143914
Clave InChI HDPRHRZFFPXZIL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo calix 8 arene, calix 8 arene;, p-h-calix 8 arene, octahydroxycalix 8 arene, para-h-calix 8 arene;, calix 8 arene, technical ch, 49,50,51,52,53,54,55,56-octahydroxycalix 8 arene, 49,50,51,52,53,54,55,56-octahydroxycalix 8 arene;, 49,50,51,52,53,54,55,56-octahydroxycalix 8-arene;, 49,50,51,52,53,54,55,56-octakis hydroxy calix 8 arene;
PubChem CID 2724886
SMILES C1C2=C(C(=CC=C2)CC3=C(C(=CC=C3)CC4=C(C(=CC=C4)CC5=C(C(=CC=C5)CC6=CC=CC(=C6O)CC7=CC=CC(=C7O)CC8=CC=CC(=C8O)CC9=CC=CC1=C9O)O)O)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Calix[8]arene
Punto de fusión >450°C
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Sparingly soluble in water (5.8E-6g/L) (25°C).
Formula Weight (peso de la fórmula) 848.99
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • Calix(8)arene
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Calix(8)arene