Learn More
Calix[6]areno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11477224
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11477224 1 g 1 g
11487224 5 g 5 g
11497224 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11477224 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21608.03
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    65.60€
    59.65€ / 1 g
    Ahorro 5.95€
    9% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 96107-95-8 | C42H36O6 | 636.744 g/mol
It is used as a starting material for preparing functionalized calixarenes. It finds its uses as a pharmaceutical intermediate. It is also used in complexation and organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza como material de partida para la preparación de calixarenos funcionalizados. Se emplea como intermediario farmacéutico. También se utiliza en acomplejamiento y síntesis orgánica.
Solubilidad
0,180 g/100 g de agua a 25 °C. Miscible con alcohol, cloroformo, éter, disulfuro de carbono, acetona, aceites, tetracloruro de carbono y ácido acético glacial.
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 96107-95-8
Fórmula molecular C42H36O6
Peso molecular (g/mol) 636.744
Número MDL MFCD00143083
Clave InChI JLSWUKWFQCVKCL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo calix 6 arene, hexahydroxycalix 6 arene
PubChem CID 2724885
SMILES C1C2=C(C(=CC=C2)CC3=C(C(=CC=C3)CC4=C(C(=CC=C4)CC5=CC=CC(=C5O)CC6=CC=CC(=C6O)CC7=CC=CC1=C7O)O)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Calix[6]arene
Punto de fusión >300°C
Cantidad 1 g
Información de solubilidad 0.180g/100g of water @ 25°C. Miscible with alcohol,chloroform,ether,carbon disulfide,acetone,oils,carbon tetrachloride and glacial acetic acid.
Formula Weight (peso de la fórmula) 636.74
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • Calix[6]arene
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Calix[6]arene