Learn More
Calix[4]areno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11499227
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11499227 1 g 1 g
11409237 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11499227 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21320.03
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 74568-07-3 | C28H24O4 | 424.496 g/mol
Functionalized calix[4]arenes can bind DNA and induce cell transfection. Calixarenes lend themselves well to many applications because of the multiplicity of options for such structural elaboration such as in electrochemical sensors, optical sensors, chiral recognition devices,
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Los calix[4]arenos funcionalizados puede unir ADN e inducir la transfección celular. Los calixarenos se prestan bien a muchas aplicaciones debido a la multiplicidad de opciones para tal elaboración estructural, como en sensores electroquímicos, sensores ópticos y dispositivos de reconocimiento quiral.
Solubilidad
Soluble en cloroformo.
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 74568-07-3
Fórmula molecular C28H24O4
Peso molecular (g/mol) 424.496
Número MDL MFCD00143912
Clave InChI YPNHVQZZPXPQOS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo calix 4 arene, tetrahydroxycalix 4 arene, calix 4 arene 1g, calix 4 arene-25,26,27,28-tetrol, 25,26,27,28-tetrahydroxycalix 4 aren, 25,26,27,28-tetrahydroxycalix 4 arene, calix 4 arene-25,26,27,28-tetrol, purum hplc
PubChem CID 562409
SMILES C1C2=C(C(=CC=C2)CC3=C(C(=CC=C3)CC4=CC=CC(=C4O)CC5=CC=CC1=C5O)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Calix[4]arene
Punto de fusión 315°C to 318°C
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Soluble in chloroform.
Formula Weight (peso de la fórmula) 424.5
Porcentaje de pureza 98%