Learn More
Clorhidrato de calindol, TRC
Código de producto. 30347689
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30347689 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30347689 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC14870025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Calindol hydrochloride
CAS 729610-18-8
Fórmula molecular C21 H20 N2 . Cl H
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H20N2.ClH/c1-15(19-11-6-9-16-7-2-4-10-20(16)19)22-14-18-13-17-8-3-5-12-21(17)23-18;/h2-13,15,22-23H,14H2,1H3;1H/t15-;/m1./s1
SMILES Cl.C[C@@H](NCc1cc2ccccc2[nH]1)c3cccc4ccccc34
Nombre IUPAC (1R)-N-(1H-indol-2-ilmetil)-1-naftalen-1-iletanamina;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 336.86
Formula Weight (peso de la fórmula) 336.1393