Learn More
Clorhidrato de calindol-13C,d2, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Calindol-13C,D2 Hydrochloride |
| CAS | 1217828-76-6 |
| Fórmula molecular | C2013CH19D2ClN2 |
| Cantidad | 1 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H20N2.ClH/c1-15(19-11-6-9-16-7-2-4-10-20(16)19)22-14-18-13-17-8-3-5-12-21(17)23-18;/h2-13,15,22-23H,14H2,1H3;1H/t15-;/m1./s1/i14+1D2; |
| SMILES | Cl.[2H][13C]([2H])(N[C@H](C)c1cccc2ccccc12)c3cc4ccccc4[nH]3 |
| Nombre IUPAC | (1R)-N-[dideuterio(1H-indol-2-il)(113C)metil]-1-naftalen-1-iletanamina;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 339.86 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 339.1552 |