Learn More
Mezcla de solventes residuales de California 2A 1000 μg/mL en dimetilsulfóxido, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| CAS | 106-97-8, 74-98-6 |
| Cantidad | 5 x 1 mL |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Disolvente o matriz | Dimethyl Sulfoxide |