Learn More
Éter de petróleo de California 2000 μg/mL en Triacetina, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Petroleum ether |
| CAS | 8032-32-4 |
| Nombres de analitos o componentes | Petroleum ether |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Concentración | 2000 μg/mL |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | Ligroine, BP 2, BP 2 (solvent), Benzine (light petroleum distillate), Benzoline, Canadol, Ligroin, Naphtha, ligroine, Painters' naphtha, Petroleum ether, Refined solvent naphtha, Skellysolve F, Skellysolve G, V.M. and P. naphtha, V.M.&P. naphtha, Varnish makers' and painters' naphtha, Varnish makers' naphtha, Varnish makers' naphtha and painters' naphtha |
| Solvent or Matrix | Triacetina |
| Cantidad | 5 x 1 mL |