Learn More
Mezcla de pesticidas de California clase 2B 100 μg/mL en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30321542
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30321542 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30321542 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREGA09000669AL
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hexythiazox∣Imidacloprid∣Kresoxim-methyl∣Malathion∣Metalaxyl∣Methomyl∣Myclobutanil∣Naled∣Oxamyl∣Permethrin∣Phosmet∣Piperonyl butoxide∣Prallethrin∣Propiconazole∣Pyrethrins∣Pyridaben∣Quintozene∣Spinetoram J∣Spinosad∣Spiromesifen∣Spirotetramat∣Tebuconazole∣Thiamethoxam∣Trifloxystrobin
CAS 78587-05-0, 138261-41-3, 143390-89-0, 121-75-5, 57837-19-1, 16752-77-5
Nombres de analitos o componentes Hexythiazox∣Imidacloprid∣Kresoxim-methyl∣Malathion∣Metalaxyl∣Methomyl∣Myclobutanil∣Naled∣Oxamyl∣Permethrin∣Phosmet∣Piperonyl butoxide∣Prallethrin∣Propiconazole∣Pyrethrins∣Pyridaben∣Quintozene∣Spinetoram J∣Spinosad∣Spiromesifen∣Spirotetramat∣Tebuconazole∣Thiamethoxam∣Trifloxystrobin
Condiciones de envío Ice pack (-20°C)
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Solvent or Matrix Acetonitrile
Cantidad 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Hexythiazox 100 μg/mL∣Imidacloprid 100 μg/mL∣Kresoxim-methyl 100 μg/mL∣Malathion 100 μg/mL∣Metalaxyl 100 μg/mL∣Methomyl 100 μg/mL∣Myclobutanil 100 μg/mL∣Naled 100 μg/mL∣Oxamyl 100 μg/mL∣Permethrin 100 μg/mL∣Phosmet 100 μg/mL∣Piperonyl butoxide 100 μg/mL∣Prallethrin 100 μg/mL∣Propiconazole 100 μg/mL∣Pyrethrins 100 μg/mL∣Pyridaben 100 μg/mL∣Quintozene 100 μg/mL∣Spinetoram J 100 μg/mL∣Spinosad 100 μg/mL∣Spiromesifen 100 μg/mL∣Spirotetramat 100 μg/mL∣Tebuconazole 100 μg/mL∣Thiamethoxam 100 μg/mL∣Trifloxystrobin 100 μg/mL