Learn More
Brady™ Etiquetas de calibración para escribir
Código de producto. 17122695 Tienda Brady Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Verde sobre blanco
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
17122695 Verde sobre blanco cada uno
1 options
Código de producto. 17122695 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 149350
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    154.00€
    128.79€ / paquete de 1
    Ahorro 25.21€
    16% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Las etiquetas de inspección y calibración con capacidad de escritura están hechas de un paño de vinilo duradero y económico que se puede reposicionar con facilidad.
  • Registrar información crítica en el momento de la aplicación
  • Brady™ El paño de vinilo reposicionable B-500 se adhiere firmemente a las superficies pero permite reposicionar el artículo con facilidad si es necesario
  • Excelente flexibilidad para envolver superficies curvas.
  • Resiste calor moderado, aceite, agua y suciedad.
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Tipo de adhesivo Caucho reposicionable
Recubrimiento Ninguno
Color Verde sobre blanco
Acabado Mate
Formato Etiqueta
Material Paño de vinilo
Caras imprimibles Imprimible de una sola cara
Print Technology Ninguno
Tipo de producto Etiqueta
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Etiquetado de inventario e inspección, identificación general, identificación de seguridad
Etiquetas por hoja 14
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -40 °C
N.° por paquete 350 etiquetas/caja
Cantidad 350 etiquetas
Forma Rectángulo
Intervalo de temperatura (imperial) -40 °F a +176 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a +80 °C
Grosor (imperial) 8,8 mil
Grosor (métrico) 0.224 mm
Dimensiones (L x An) 15.88 x 38.1 mm
Longitud (imperial) 0,625 in
Anchura (imperial) 1,5 in
Anchura (métrico) 38.1 mm
Altura (imperial) 0,625 in
Altura (métrico) 15.9 mm
Alternate Part Number WO-10-PK