Learn More
Solución de calibración, Hanna Instruments™
Código de producto. 11574297
Cambiar vista
Click to view available options
pH:
4.01
7.01
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. pH Tamaño de la unidad
11574297 7.01 cada uno
11584277 4.01 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11574297 Proveedor Hanna Instruments N.º de proveedor HI7007L
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Para su uso en calibración. La solución de calibración Hanna Instruments™ está especialmente formulado para tener una caducidad en 5 años desde la fabricación de las botellas sin haberlas abierto.
  • Calidad superior
  • El número de lote y la fecha de caducidad están claramente marcados en la etiqueta
  • Hermético con sello a prueba de manipulaciones para garantizar la calidad de la solución
  • Trazable por el NIST y suministrado con certificado de análisis
  • Fácil de identificar los diferentes valores del tampón
  • La solución no contiene colorantes que puedan teñir la referencia célula de electrodo de pH
Especificaciones
Color Sin designar
Certificado de análisis Yes
pH 7.01
Cantidad 500 mL
Trazabilidad según el NIST Yes