Learn More
Hach Lange™ Juego de calibración
Descripción
Hach Lange Set de calibración, volumen: 100mL
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | kit de calibración |
| Para utilizar con (equipo) | Hach Turbidimeters |
| Volumen (métrico) | 100 mL |