Learn More
Xylem Aceite de calibración, 5 botellas de 5 ml (UKAS/NIST)
Código de producto. p-200113487
Change view
Click to view available options
Índice de refracción:
1.46666
1.55768
Tamaño de la unidad:
25 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Índice de refracción unitSize
30484450 1.46666 25 ml
30484456 1.55768 25 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30484450 Proveedor Xylem N.º de proveedor 90525
Aceite de calibración para calibración de refractómetros.
  • Aceite de calibración
  • Para refractómetros
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Líquido de calibración
Índice de refracción 1.46666
Para utilizar con (equipo) Refractómetro