Learn More
WTW™ Conjunto de calibración y mantenimiento
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10398683
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo:
Conjunto de calibración técnica y mantenimiento
Conjunto de calibración y mantenimiento estándar
Tamaño de la unidad:
1 PCS
1 set
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo unitSize
10398683 Conjunto de calibración técnica y mantenimiento 1 PCS
10634471 Conjunto de calibración y mantenimiento estándar 1 set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10398683 Proveedor WTW™ N.º de proveedor 108825
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    109.18€
    93.00€ / paquete de 1
    Ahorro 16.18€
    14% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
La calibración y el mantenimiento son surtidos completos para la calibración y el mantenimiento de electrodos. La solución de limpieza de pepsina se utiliza para eliminar las proteínas que contienen precipitación de los diafragmas, el 3 molar de KCI como
  • Adaptado para diferentes tipos de electrodos
  • Combinados rentables
  • Calibración y mantenimiento en un solo surtido
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Conjunto de calibración técnica y mantenimiento
Incluye Solución tampón técnica PH-3 250ml (pH 4,01, pH 7, pH 10,01) traza, 2 frascos de 250 ml en frascos de KCl 3 mol/l
Para utilizar con (equipo) Electrodos de gel