Description
- El kit de calibración de 96 pocillos se utiliza para mantener su instrumento de PCR en tiempo real con bloque estándar de 96 pocillos.
- El kit incluye calibraciones de región de interés (ROI), fondo y tinte, así como verificación de RNasaP.
- Consulte la guía del usuario del instrumento para obtener instrucciones de uso completas.
Specifications
Specifications
| Tinte calibrado | Mezcla patentada |
| Para utilizar con (equipo) | Sistema ViiA™ 7 Dx, QuantStudio™ Dx |
| Velocidad de reacción | Estándar |
| Tipo de producto | kit de calibración |
| Para utilizar con (aplicación) | PCR en tiempo real (PCRq) |
| Cantidad | 1 unidad |
| Tipo de calibración | Calibración espectral |
| Método de PCR | qPCR |