Learn More
Soluciones tampón de calibración, Hanna Instruments™
Código de producto. 10356151
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
20 ml
230 ml
1 L
pH:
4.01
pH 10.01
pH 4.01
pH 9.18
Tamaño de la unidad:
1 PCS
25 PCS
cada uno
paquete de 25
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad pH unitSize
10356151 20 ml pH 4.01 25 PCS
10799061 20 ml pH 10.01 paquete de 25
11564307 230 ml pH 9.18 1 PCS
11574277 1 L 4.01 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10356151 Proveedor Hanna Instruments N.º de proveedor HI70004P
Edge
Solución tampón de calibración de calidad superior con valores informados con una precisión de +/- 0,01 pH a 25 °C.
  • Solución tampón de calibración de pH 4,01 de calidad superior
  • Etiqueta codificada por colores para una fácil identificación del valor del tampón de pH
  • Tabla de temperatura del valor de pH real a varias temperaturas impreso en cada sobre
  • Tampón de calibración de pH 4,01 fabricado de acuerdo con las normas ISO 3696/BS3978
  • Utiliza sales de alta pureza, agua desionizada, balanzas certificadas de control de peso y material de vidrio de clase A en un entorno de temperatura controlada mediante termómetros certificados
  • Los valores notificados son precisos a +/– 0,01 de pH @ 25 °C y son trazables a los materiales de referencia estándar (SRM) del NIST
  • Se completa con un electrodo de pH, una sonda de temperatura, tampones de calibración, electrolitos de recambio de referencia, soluciones de limpieza y un soporte de sonda
Especificaciones
Color Incolora
pH pH 4.01
Forma física Líquido
Cantidad 20 ml
Tipo de solución Tampón
Formulación Solución tampón acuoso
Olor Inodoro