Learn More
Sobres de tampón de calibración de pH 7,01, Hanna Instruments™
Código de producto. 10080891
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
20 x 25 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 25
10080891 20 x 25 ml paquete de 25
1 options
Código de producto. 10080891 Proveedor Hanna Instruments N.º de proveedor HI70007P
Edge
Solución tampón de calibración de pH 7,01 de calidad superior que incluye una etiqueta codificada por colores para una fácil identificación del valor del tampón de pH y tiene una precisión de +/- 0,01 pH a 25 °C.
  • Solución tampón de calibración de pH 7,01 de calidad superior producida de acuerdo con las normas ISO 3696/BS3978
  • Etiqueta codificada por colores para una fácil identificación del valor del tampón de pH
  • Tabla de temperatura del valor de pH real a varias temperaturas impreso en cada sobre
  • Utiliza sales de alta pureza, agua desionizada, balanzas certificadas de control de peso y material de vidrio de clase A en un entorno de temperatura controlada mediante termómetros certificados 
  • Los valores notificados son precisos a +/– 0,01 de pH @ 25 °C y son trazables a los materiales de referencia estándar (SRM) del NIST
  • Ideal para usuarios que no calibran con frecuencia
  • Ideal para el uso de campo, ya que es portable
Especificaciones
pH 7.01
Forma física Líquido
Cantidad 20 x 25 ml
Envase Sobres
Trazabilidad según el NIST