Learn More
Endecotts Bola de calibración para tamiz
Código de producto. 11984295
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
0.02 mm
0.025 mm
0.032 mm
0.045 mm
0.075 mm
0.090 mm
0.106 mm
0.15 mm
0.18 mm
0.425 mm
0.6 mm
0.71 mm
0.85 mm
2.8 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
paquete de 5
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
11984295 0.106 mm paquete de 5
11904295 0.02 mm paquete de 5
11914295 0.025 mm paquete de 5
11924295 0.032 mm paquete de 5
11944295 0.045 mm paquete de 5
11964295 0.075 mm paquete de 5
11974295 0.090 mm paquete de 5
11904305 0.15 mm paquete de 5
11914305 0.18 mm paquete de 5
11954305 0.425 mm paquete de 5
11974305 0.6 mm paquete de 5
11984305 0.71 mm paquete de 5
11994305 0.85 mm paquete de 5
11914465 2.8 mm paquete de 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Código de producto. 11984295 Proveedor Endecotts N.º de proveedor ZSICSA.106
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-03-2027
Muestras de calibración
  • Muestras de calibración de tamiz de prueba suministradas por Endecotts, proporcionadas con un Certificado de Calibración, totalmente rastreables según las normas nacionales, y suministradas como muestras de calibración de vidrio en frascos de un solo uso, de un solo uso o de prueba para una verificación controlada y precisa de tamiz.
Especificaciones
Tipo de producto Muestra de calibración
Para utilizar con (equipo) Para su uso con tamices
Tamaño 0.106 mm