Learn More
BRAND™ Pipeta serológica calibrada con graduaciones
Código de producto. 10499282 Tienda Brand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
2 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
Código de producto. Volumen (métrico) unitSize
10499282 2 ml paquete de 12
1 options
Código de producto. 10499282 Proveedor BRAND™ N.º de proveedor 27109
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
La pipeta serológica calibrada incluye graduaciones en ámbar en incrementos de 0,2 ml.
  • Calibrados para administrar (TD, Ex)
  • Graduaciones e inscripciones cortas en coloración ámbar ETERNA
  • Marcas de graduación cortas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Enchufe del aspirador Sí
Descripción Pipeta graduada serológica calibrada 'ex' a chorro, 2 ml:0,02 ml, diám. de punta aprox. 2 mm
Material AR-GLAS
Graduado Sí
Color de graduación Ámbar
Graduaciones 0,02 mL
Graduaciones negativas 0,4 ml
Volumen (métrico) 2 ml