Learn More
H-B Instrument™ SP Scienceware™ Termómetros electrónicos calibrados con sensor impermeable - Zona dual: -40° /+70 °C (-40 °C)° /+158 °F) Externo
Código de producto. 17510676
Cambiar vista
Click to view available options
Puntos de calibración:
0 °C, 22 °C
0 °C, 50 °C
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Puntos de calibración Tamaño de la unidad
17510676 0 °C, 50 °C cada uno
17365639 0 °C, 22 °C cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17510676 Proveedor H-B Instrument™ N.º de proveedor B609000800
Fecha estimada de envoi: 28-01-2027
Includes
Se proporcionan instrucciones en varios idiomas (inglés, francés, alemán, italiano, portugués y español).
Requires
Pila AAA (2)
Termómetros digitales que miden eficazmente la temperatura de los entornos húmedos o secos, incluidos congeladores, refrigeradores, baños de agua, acuarios, incubadoras y mucho más.
  • Medición de zona dual con cables de 1 o 3 m
  • Las características disponibles incluyen lecturas de temperatura mínima/máxima, pantalla doble/triple y alarmas
  • Todos los modelos incluyen documentación de calibración acreditada que cumple los requisitos de la norma ISO 17025
  • Probados y calibrados en un laboratorio con triple acreditación/certificación ISO/IEC 17025:2005, y acreditación A2LA (número de certificado 2448.01) exclusivo de H-B, frente a equipos cuya calibración es trazable a NIST
  • Serializados individualmente, marcado CE
Certifications
Marcado CE
Compliance
Probado y calibrado en el laboratorio exclusivo de HB, triplemente acreditado y registrado según ISO/IEC 17025:2005, acreditado por A2LA (Cert. No. 2448.01), frente a equipos cuya calibración es trazable a NIST . Serializados individualmente.
Especificaciones
Puntos de calibración 0 °C, 50 °C
Certificaciones/conformidad Probado y calibrado en HB' Laboratorio exclusivo triplemente acreditado/registrado según ISO/IEC 17025:2005, acreditado por A2LA (Cert. No. 2448.01), contra equipos cuya calibración es trazable a NIST . Serializados individualmente, marcado CE.
Para utilizar con (aplicación) Calibración y verificación de la temperatura; entornos secos y húmedos
Incluye Instrucciones en varios idiomas (inglés, francés, alemán, italiano, portugués y español)
Longitud (métrico) 19 mm
Material Plástico
Tipo de sonda Resistente al agua.
Resolución 0,1 °C/°F
Tipo de producto Termómetro de refrigerador
Temperatura máx. (imperial) 158°F
Temperatura máxima 70°C
Temperatura mín. (imperial) -40 °F
Temperatura mín. (métrico) -40° C
Intervalo de temperatura (métrico) De -40°C a +70°C
Calibrated Sí
Exactitud ± 1 °C
Pantalla Digital
Anchura (métrico) 19 mm