Learn More
Socorex™ Macropipetas digitales de pistón de acero inoxidable Calibra832
Descripción
Includes
Certificado de calibración
- Ajuste de volumen instantáneo sin devanado
- Rendimiento y estabilidad de calibración inigualables
- Construcción robusta y duradera
- Resistencia a impactos, calor, productos químicos y luz UV
- Calibración de usuario fiable
- Esterilizable en autoclave a 121 °C (250 °F) completamente montado
- Cada instrumento lleva su propio número de serie y pasa estrictamente el control de rendimiento certificado por un control de calidad individual
- Garantía de 3 años
Especificaciones
Especificaciones
| Exactitud | <±Del 1,5 al 0,5 % |
| Certificaciones/conformidad | EN ISO 8655, GMP, GLP, NCCLS, directiva CE IVD 98/79 CEE (dispositivos médicos de diagnóstico in vitro). |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Número de canales | 1 |
| Línea de productos | Calibra |
| Tipo | Macropipeta |
| Volumen (métrico) | De 1 a 10 ml |
| Precisión | <Del 0,3 al 0,15% |
| Cantidad | 1 unidad |