Learn More
Socorex™ Micropipetas digitales de pistón de acero inoxidable Calibra822
Description
- Micropipetas monocanal con ajuste de volumen instantáneo sin devanado.
- Estabilidad del rendimiento a largo plazo.
- Resistencia a impactos, calor, productos químicos y luz UV.
- Calibración de usuario fiable.
- Comodidad y seguridad.
- Fácil ajuste de volumen y expulsión de la punta y fáciles de usar con guantes.
- Ajuste de volumen instantáneo.
- Sistema de doble leva con pasos precalibrados para una verdadera entrada de volumen digital
y una visualización numérica. - Ajuste rápido de los volúmenes clave: Los incrementos secundarios solo se cambian si es necesario.
- Sistema de doble leva con pasos precalibrados para una verdadera entrada de volumen digital
- Esterilizables en autoclave a 121 °C/250 °F
Specifications
Specifications
| Exactitud | <±0,7% - <±0,5% |
| Certificaciones/conformidad | EN ISO 8655, GMP, GLP, NCCLS, directiva CE IVD 98/79 CEE (dispositivos médicos de diagnóstico in vitro). |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Modelo | Calibración™ digital 822 |
| Número de canales | 1 |
| Línea de productos | Calibra |
| Tipo | Micropipeta |
| Volumen (métrico) | De 100 to 1000 μl |
| Incrementos | 5,0 μl |
| Precisión | < 0,5 % - < 0,2% |
| Show More |