Learn More
Tocris Bioscience™ Calhex 231 hydrochloride
Descripción
Negative allosteric modulator of the calcium sensing receptor (CaSR). Blocks increases in [3H]inositol phosphate levels elicited by wild-type hCasR activation (IC50= 0.39 μM in transiently transfected HEK293 cells).
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Calhex 231 hydrochloride |
| Cantidad | 10 mg |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 443.41 |
| Pureza | >98% |
| Peso molecular | 406.954 |