Learn More
Calf thymus DNA, MedChemExpress
Código de producto. 16400136
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16400136 2 mg 2 miligramos
16494298 10 mg 10 miligramos
16490627 50 mg 50 miligramos
16487017 5 mg 5 miligramos
16483026 25 mg 25 miligramos
16415226 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 16400136 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY109517
MedChemExpress Calf thymus DNA (DNA from calf thymus) is high quality double-stranded template DNA isolated from the thymus of male and female calves.
Calf thymus DNA (DNA from calf thymus) is high quality double-stranded template DNA isolated from the thymus of male and female calves.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Calf thymus DNA
Forma física Powder
CAS 91080-16-9
Color Blanco
Cantidad 2 mg
Notas de grado de pureza Research
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Sinónimo DNA from calf thymus, Thymonucleic acid
Información de solubilidad H2O : 20 mg/mL (Need ultrasonic)
SMILES [Calf thymus DNA]
Porcentaje de pureza 95.0%