Learn More
Caldiamida sódica, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Caldiamide Sodium |
| CAS | 131410-50-9 |
| Fórmula molecular | C16H26CaN5NaO8 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | [5,8-Bis(carboxymethyl)-11-[2-(methylamino)-2-oxoethyl]-3-oxo-2,5,8,11-tetraazatridecan-13-oato(3-)]-Calciate Sodium, [5,8-Bis[(carboxy-κO)methyl]-11-[2-(methylamino)-2-oxoethyl]-3-oxo-2,5,8,11-tetraazatridecan-13-oato(3-)-κN5,κN8,κN11,κO13]-calciate Sodium, 5,8-Bis(carboxymethyl)-11-[2-(methylamino)-2-oxoethyl]-3-oxo-2,5,8,11-tetraazatridecan-13-oic Acid Calcium Complex |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H29N5O8.Ca.Na/c1-17-12(22)7-20(10-15(26)27)5-3-19(9-14(24)25)4-6-21(11-16(28)29)8-13(23)18-2;;/h3-11H2,1-2H3,(H,17,22)(H,18,23)(H,24,25)(H,26,27)(H,28,29);;/q;;+1/p-3 |
| SMILES | O=C(C1)[O-][Ca]234([N]1(CC(NC)=O)CC[N](C5)2CC[N](CC(NC)=O)3CC([O-]4)=O)[O-]C5=O.[Na+] |
| Nombre IUPAC | Calciato(1-), [5,8-bis[(carboxi-κ O)metil]-11-[2-(metilamino)-2-oxoetil]-3-oxo-2,5,8,11-tetraazatridecan-13-oato(3-)-κ N5,κ N8,κ N11,κ O13]-, sodio (1:1) (ACI) |
| Peso molecular (g/mol) | 479.48 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 479.13 |