missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Caldesmon Monoclonal Antibody (l-CALD), Invitrogen™

Código de producto. 11344513
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 μL
Tamaño de la unidad:
500 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
11344513 500 μL 500 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11344513 Proveedor Invitrogen N.º de proveedor MA511777

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

MA5-11777 targets Caldesmon LMW in IF, IHC (P), and WB applications and shows reactivity with Human samples. The MA5-11777 immunogen is recombinant caldesmon.

Caldesmon is a developmentally regulated protein involved in smooth muscle and non muscle contraction. Two closely related variants of human caldesmon have been identified which differ in their electrophorectic mobility and cellular distribution. The h caldesmon variant (120 - 150 kDa) is predominantly expressed in smooth muscle whereas l caldesmon (70 - 80 kDa) is found in non-muscle tissue and cells. Neither of the two variants has been detected in skeletal muscle.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Caldesmon
Aplicaciones Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon l-CALD
Concentración 0.2 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 0.2% BSA and 0.09% sodium azide; pH 7.4
génica Cald1
N.º de referencia del gen Q05682
Alias de gen 4833423D12Rik; AI195384; AV071549; AW536160; C920027I18Rik; CAD; Cald1; Caldesmon; caldesmon 1; CDM; HCAD; H-CAD; h-caldesmon; LCAD; L-CAD; L-caldesmon; MGC21352; NAG22; Non-muscle caldesmon; OTTHUMP00000207950; OTTHUMP00000207953; OTTHUMP00000207954; OTTHUMP00000207955; OTTHUMP00000214473; smooth muscle caldesmon; testis secretory sperm-binding protein Li 227n
Símbolos de los genes Cald1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant caldesmon
Método de purificación Protein G
Cantidad 500 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 109624, 800
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento 4° C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.