Learn More
Novex™ Calyculin A
Descripción
La caliculina A es una toxina marina estructuralmente única con actividad inhibidora potente y específica de la fosfatasa proteica. Este compuesto inhibe el PP2A con una potencia similar al ácido okadaico, pero inhibe el PP1 con una potencia de 10 a 100 veces mayor.
Formato/formulación: Liofilizado
Formato/formulación: Liofilizado
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Almacenar en congelador (de -5 a -30 °C). |
| Peso molecular | 1009,2 Da |
| ID de gen (Entrez) | 5519 |
| Condiciones de envío | Hielo seco |
| Método de purificación | TLC |
| Esterilidad | No estéril |
| Inhibición o diana específica | Fosfatasas PP2A y PP1 |
| Inhibitor Properties | Productos químicos |
| Inhibitors | Inhibidor de la fosfatasa |
| Formulario | Líquido |
| Mostrar más |