Learn More
Ácido calconcarboxílico, Honeywell Fluka™
Código de producto. 15601950
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
50 g
Envase:
Frasco de plástico
Glass Bottle
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15601950 50 g Frasco de plástico 50 g
15691940 1 g Glass Bottle 1 g
15681940 10 g Frasco de plástico 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15601950 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 2126050G
Solicitar formato a granel o personalizado
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto.
Ver productos alternativos
Para complexometría
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3737-95-9
Fórmula molecular C21H14N2O7S
Peso molecular (g/mol) 438.41
Número MDL MFCD00004078
Clave InChI ULIVOAKVRBXKKS-PYCFMQQDSA-N
PubChem CID 5895210
Nombre IUPAC ácido 3-hidroxi-4-[(2Z)-2-(2-oxo-4-sulfonaftalen-1-iliden)hidrazinil]naftalen-2-carboxílico
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=C(C(=C2NN=C3C4=CC=CC=C4C(=CC3=O)S(=O)(=O)O)O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Calconcarboxylic Acid
Punto de fusión 300°C
Nombre de nota For complexometry
Número UN NONH for all modes of transport
Beilstein 727492
Formula Weight (peso de la fórmula) 438.41g/mol
Envase Frasco de plástico
Color Color morado
Cantidad 50 g
Forma física Polvo